Learn More
Hoefer™ SE 915 Multicaster
Beschreibung
Beinhaltet
Ein Platzsparer aus Acryl, ein Einfüllstopfen und zehn Trennblätter
Benötigt
Kassetten separat erhältlich.
- Großes Format
- Zur Verwendung mit Kassetten von 28 × 21 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 900 Vertikales Elektrophoresesystem, Großformat |
| Typ | Klappbare Kassette |
| Enthält | Ein Platzsparer aus Acryl, ein Einfüllstopfen und zehn Trennblätter |
| Material | Glas |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,1 cm |