Learn More
Hoefer™ SE600X Chroma Deluxe zweifaches vertikales Elektrophoresesystem
Beschreibung
Beinhaltet
Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathodenelektrode, Wärmetauscher mit Anodenelektrode, Satz aus 3 Glasplatten (18 x 16 cm), vier 16 cm-Klemmen-Baugruppen, 6 Nocken, doppeltes Gel-Gießstativ mit nivellierender Basis und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer Mate-Ausrichtungsschablone, Wonder Wedge Plattentrenner, Geldichtung.
- Die abgerundeten Konturen ermöglichen einfaches Handhaben, Anheben, Einführen der Probe und Zerlegen
- Für gerade Bahnen und scharfe, klar definierte Banden
- Es können bis zu vier Gele (maximal 112 Proben) gleichzeitig unter identischen Bedingungen durchgeführt werden (mit dem zugehörigen Club Sandwich Kit).
- Akzeptiert Gele mit einer Länge von 8 cm oder 16 cm.
- Geeignet für denaturierende und native Polyacrylamid-Gele sowie die zweite Dimension der 2D-Elektrophorese
- Mit einer Vielzahl von Zubehörteilen können Sie die Gelkonfigurationen an Ihre Anforderungen anpassen
- Geliert bei Temperaturen von 1 bis 45 °C.
- Lagertemperatur: +15° °C bis +30 °C
- Kämme und Abstandshalter sind nicht im Lieferumfang enthalten; bestellen Sie zwei SE511-Kämme und zwei Sets mit je 16 cm langen Abstandshaltern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Wärmetauscher, Glasplatten, Klemmenbaugruppen, Nocken, geschlitzte Dichtungen für obere Pufferkammer, Doppelgel-Gießstand mit Nivellierungsfuß, Wasserwaage, laminierte Dic |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | 15° bis 30 °C |
| Breite (angloamerikanisch) | 12.59 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) Gel | 7.08 Zoll |
| Breite (metrisch) | 32 cm |
| Breite (metrisch) Gel | 18 cm |
| Mehr anzeigen |