Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
15 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
- Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Auslassanschluss, Stützstange, Schlauchtüllenadapter und 22-Gauge-Nadel
- Modell SG 500 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit Schiebeventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
- Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
- Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
- Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar; mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder 22-Gauge-Schläuche angeschlossen werden
- SG 100 ist ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (für vier Gels) oder SE 215 (für 10 Gels)
- Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
- Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
- Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
- Ideal für den Einsatz mit Hoefer SE 615 or SE 915 Multiple Gel Casters
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 615, SE 915 Mehrfach-Gel-Gießvorrichtungen |
| Typ | Gradientenerzeuger |
| Enthält | Gradientenerzeuger mit Schiebe-Druck-Ventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen |
| Volumen (angloamerikanisch) | 16.9 oz. |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |