Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Artikelnummer. 10714762
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
15 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10714762
Marke: Hoefer™ 80619761
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Auslassanschluss, Stützstange, Schlauchtüllenadapter und 22-Gauge-Nadel
  • Modell SG 500 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit Schiebeventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
Ideal zur Erzeugung von Gradienten aus Polyacrylamid, Saccharose und Caesiumchlorid
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
  • Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
  • Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
  • Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar. Mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder Schläuche 22-Gauge-angeschlossen werden.
  • SG 100 eignet sich ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtungen SE 275 (für vier Gele) und SE 215 (für 10 Gele).
Modell SG 500
  • Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
  • Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
  • Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
  • Ideal für Hoefer SE 615 und SE 915 Mehr-Gel-Gießvorrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtung SE 275 (für 4 Gele) oder SE 215 (für 10 Gele)
Typ Gradientenerzeuger
Enthält Gradientenerzeuger mit Ventilen aus PTFE, Luer-Auslassanschluss, Haltestange, Schlauchtüllenadapter und 22G-Nadel
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Volumen (metrisch) 15 ml