Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Artikelnummer. 11564424
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
15 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11564424 100 ml 1 Stück
10089259 100 ml 1 Stück
11570764 50 ml 1 Stück
12089937 50 ml 1 Stück
11544424 30 ml -
12074647 500 ml 1 Stück
10049309 500 ml 500 Milliliter
11534424 15 ml 1 Stück
10714762 15 ml 15 Milliliter
9 options
Artikelnummer. 11564424
Marke: Hoefer™ SG100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Auslassanschluss, Stützstange, Schlauchtüllenadapter und 22-Gauge-Nadel
  • Modell SG 500 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit Schiebeventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
Ideal zur Erzeugung von Gradienten aus Polyacrylamid, Saccharose und Caesiumchlorid
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
  • Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
  • Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
  • Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar; mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder 22-Gauge-Schläuche angeschlossen werden
  • SG 100 ist ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (für vier Gels) oder SE 215 (für 10 Gels)
Modell SG 500
  • Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
  • Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
  • Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
  • Ideal für den Einsatz mit Hoefer SE 615 or SE 915 Multiple Gel Casters
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtung SE 275 (für 4 Gele) oder SE 215 (für 10 Gele)
Typ Gradientenerzeuger
Enthält Gradientenerzeuger mit Ventilen aus PTFE, Luer-Auslassanschluss, Haltestange, Schlauchtüllenadapter und 22G-Nadel
Volumen (angloamerikanisch) 3.38 oz.
Volumen (metrisch) 100 ml