Learn More
Hoefer™ GEL CASTING TRAY 12.8 X 13 CM
Artikelnummer. 12625756
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
12625756 SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12625756 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SUB13UT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    131.38 € / 1 Stück
    Sparen 9.62 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für SUB13 Midi Submarine
  • 12,8 x 15 cm
  • Silikondichtung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit
Typ Running-Tablett
Enthält Silikondichtung
Abmessungen (L x B) 15 x 12,8 cm (5,9 x 5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 5,9 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,8 cm