Learn More
Hoefer™ HORIZONTAL SUBMARINE UNIT 13X15 CM CM
Artikelnummer. 12605736
Change view
Click to view available options
:
Midi submarine; 32L x 20W x 7cmH; Gel: 15L x 12.8cmW
Artikelnummer.
12605736 Midi submarine; 32L x 20W x 7cmH; Gel: 15L x 12.8cmW
1 options
Artikelnummer. 12605736
Marke: Hoefer™ SUB13
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for analytical and preparative studies of nucleic acids
  • Maximum 112-sample throughput capacity and features a removable gel-casting tray with end gaskets
  • Buffer recirculation ports
  • Color-coded and height-adjustable combs
  • Colored loading strips
  • Compact tank
  • UV-transparent running tray
  • Side handles for safe, easy transport
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 61010-1, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nucleic Acid Gel Electrophoresis
Typ Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Gelabmessungen 15 x 12.8 cm
Luftfeuchtigkeitsbereich 80%
Enthält Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit gegossener Dichtung, 1 mm dick, 16-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen, Zirkulationsanschlüsse für Puffer
Probengröße 112
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Füllmenge (metrisch) 0.9 L
Abmessungen (L x B) 12.59 x 7.87 in. (32 x 20 cm)
Länge (angloamerikanisch) 12.59 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 5.90 Zoll
Länge (metrisch) 32 cm
Länge (metrisch) Gel 15 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,87 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 5.03 in.
Breite (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) Gel 12.8 cm
Höhe (metrisch) 7 cm
Spannung 300 V
Wirkleistung 60 w
Stromstärke 200 mA