Learn More
Hoefer™ HORIZONTAL SUBMARINE UNIT 20X20CM 20X20CM
Artikelnummer. 12655766
Click to view available options
:
Maxi-Std. Submarine; 47.5 x 27 x 8 cm (L x B x H); Gel: 20 L x 20 cm B
Artikelnummer. 12655766
Marke: Hoefer™ SUB20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal geeignet für hochauflösende analytische und präparative Studien von Nukleinsäuren
  • Bietet ein 20 x 20 cm-Geltablett mit vier KammpositionenMit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme mit max. 30 Probendurchsätzen reduzieren die Gelladezeit
  • Anschlüsse für Pufferumwälzung
  • Farbcodierte und höhenverstellbare Kämme
  • Farbige Ladestreifen
  • Kompakter Tank
  • UV-transparentes Running-Tablett
  • Seitliche Griffe für sicheren, einfachen Transport
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 61010-1, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochauflösende analytische und einleitende Studien von Nukleinsäuren
Typ Maxi Standard-Submarine-Geleinheit
Gelabmessungen 20 x 20 cm
Luftfeuchtigkeitsbereich 80%
Enthält Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit gegossener Dichtung, 1 mm dick, 16-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen, Zirkulationsanschlüsse für Puffer
Probengröße 160
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Füllmenge (metrisch) 2,2 L
Abmessungen (L x B) 47,5 x 27 cm (18,7 x 10,62 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18.7 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.87 Zoll
Länge (metrisch) 47,5 cm
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 10.62 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.87 Zoll
Breite (metrisch) 27 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Höhe (metrisch) 8 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 500 w
Stromstärke 500 mA