Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit : Zellophanbögen
Artikelnummer. 11945368
Change view
Click to view available options
Typ:
Poröse Cellophan-Folie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11945368 Poröse Cellophan-Folie 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11945368
Marke: Hoefer™ TE73
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit halbtrockenen Transfereinheiten
  • Poröses Cellophan
  • 20 x 35,5 cm
  • < 50 Folien
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) TE70-halbtrockene Transfereinheit
Typ Poröse Cellophan-Folie