Learn More
Hoefer™ LWR CHAMBER/HEAT EXCHANGER
Artikelnummer. 11554434
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Wärmeaustauscher
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11554434 Wärmeaustauscher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11554434 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. TE27
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 €
    801.28 € / 1 Stück
    Sparen 50.72 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit TE22 Mighty Small Transfer Tank
  • Untere Kammer mit Wärmetauscher
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini Tank-Transfereinheit TE 22
Typ Wärmeaustauscher
Enthält Anschlüsse, Haken und Halter