Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Sicherheitsdeckel
Artikelnummer. 12029857
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mini Tank-Transfereinheit TE 22
Transfertank TE 42, TE 62
Enthält:
Kabel
Rote und schwarze Hochspannungskabel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Packungsgröße
12029857 Transfertank TE 42, TE 62 Kabel 1 Stück
12004667 Mini Tank-Transfereinheit TE 22 Rote und schwarze Hochspannungskabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12029857 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. TE49
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 €
    262.77 € / 1 Stück
    Sparen 17.23 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit TE22 Mighty Small Transfer Tank
  • Mit Hochspannungskabeln
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Transfertank TE 42, TE 62
Typ Sicherheitsdeckel
Enthält Kabel