Beschreibung
- 3 oder 6 mm dick
- 4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini Tank-Transfereinheit TE 22 |
| Typ | Schwamm |
| Material | Schaumstoff |
| Menge | 4 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,3 cm |