Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Schwämme
Artikelnummer. 12029967 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mini Tank-Transfereinheit TE 22
Transfertank TE 42, TE 62
Material:
Dacron
Schaumstoff
Dicke (angloamerikanisch):
0,11 in.
0,12 in.
0,23 in.
0,25 in
Dicke (metrisch):
0,3 cm
0,6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 12029967
Marke: Hoefer™ TE25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For use with TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 oder 6 mm dick
  • 4 Stück
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini Tank-Transfereinheit TE 22
Typ Schwamm
Material Schaumstoff
Menge 4
Dicke (angloamerikanisch) 0,23 in.
Dicke (metrisch) 0,6 cm