Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Schwämme
Artikelnummer. 12069927 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mini Tank-Transfereinheit TE 22
Transfertank TE 42, TE 62
Material:
Dacron
Schaumstoff
Dicke (angloamerikanisch):
0,11 in.
0,12 in.
0,23 in.
0,25 in
Dicke (metrisch):
0,3 cm
0,6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 12069927
Marke: Hoefer™ TE45F1/8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
For use with TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 oder 6 mm dick
  • 4 Stück
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Transfertank TE 42, TE 62
Typ Schwamm
Material Schaumstoff
Menge 4
Dicke (angloamerikanisch) 0,12 in.
Dicke (metrisch) 0,3 cm