Learn More
Hoefer™ Ersatzteile und Zubehör für TE Blotting-Einheit :Schwämme
For use with TE42 Standard Transfer Tank
40.65 € - 49.97 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11525634
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
Transfertank TE 42, TE 62 | Schaumstoff | 0,12 in. | 0,3 cm |
49.97 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
12014727
|
Hoefer™
TE25F-1/8 |
TE 22 Mini-Transfertank | Schaumstoff | 0,11 in. | 0,3 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12074637
|
Hoefer™
TE45F |
Transfertank TE 42, TE 62 | Schaumstoff | 0,25 in | 0,6 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11514444
|
Hoefer™
TE45 |
Transfertank TE 42, TE 62 | Dacron | 0,25 in | 0,6 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12069927
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
Transfertank TE 42, TE 62 | Schaumstoff | 0,12 in. | 0,3 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12029967
|
Hoefer™
TE25 |
TE 22 Mini-Transfertank | Schaumstoff | 0,23 in. | 0,6 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- 3 or 6 mm Thick
- 4 pcs
Spezifikation
Schwamm | |
4 |