Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ Quetschhahn
Artikelnummer. 11875091
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
11875091 12 mm 10 Stück
11885091 17 mm 10 Stück
11805101 25 mm 10 Stück
11895091 20 mm 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 11875091
Marke: Bochem™ 12530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Röhrchenklemme für Quetschhahn
  • Typ Quetschhahn
  • Klappe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Röhrchenklemme für Quetschhahn
Material Martensitic Steel
Größe (metrisch) Griff Für Rohre mit einem AD von maximal 40 mm
Breite (metrisch) 12 mm