Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ Quetschhahn
Röhrchenklemme für Quetschhahn
50.75 € - 71.50 €
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Röhrchenklemme für Quetschhahn
Material Ms-Ni
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Rohre mit einem AD von maximal 40 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11875091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
12530
12 mm
52.15 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11885091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
12531
17 mm
50.75 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11805101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
12533
25 mm
71.50 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11895091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
12532
20 mm
64.05 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Typ Quetschhahn
  • Klappe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Röhrchenklemme für Quetschhahn
Ms-Ni
Für Rohre mit einem AD von maximal 40 mm