Learn More
OHAUS™ Halterklemme
Artikelnummer. 15702249 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Modell:
Alle-Position
Drehgelenk
Jumbo
Normal
Regalgriff
Ultra-Klemme
Universal
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material Modell unitSize
15702249 Aluminium Jumbo 1 Stück
15712249 Vernickelt Normal 1 Stück
15712409 Edelstahl Jumbo 1 Stück
15722279 Edelstahl Drehgelenk 1 Stück
15722299 Vernickelt Alle-Position 1 Stück
15732269 Edelstahl Normal 1 Stück
15752359 Aluminium Regalgriff 1 Stück
15772259 Vernickelt Drehgelenk 1 Stück
15772459 Aluminium Ultra-Klemme 1 Stück
15792239 Aluminium Normal 1 Stück
15792309 Aluminium Universal 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 15702249
Marke: OHAUS™ 30392196
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Halteklammer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
  • Aluminium ist leicht und dennoch robust
  • Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modell Jumbo
Anschlusstypen Fester Verbindungswinkel von 90°
Typ Halter
Material Aluminium
Beschreibung Modell CLC-JUMBOA
Länge (angloamerikanisch) 2,25 in.
Länge (metrisch) 57,20 mm
Größe Jumbo
Größe (metrisch) Griff 0 bis 21 mm