Learn More
OHAUS™ Halterklemme
OHAUS™ Halteklammer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: OHAUS™ 30392197
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13680kg
Beschreibung
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Spezifikation
Fester Verbindungswinkel von 90° | |
Vernickelter Zink | |
1,90 in. | |
Normal |
Halter | |
Modell CLC-REGLRZ | |
48,30 mm | |
0 bis 18 mm |