Beschreibung
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | Jumbo |
| Anschlusstypen | Fester Verbindungswinkel von 90° |
| Typ | Halter |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Modell CLC-JUMBOS |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,25 in. |
| Länge (metrisch) | 57,20 mm |
| Größe | Jumbo |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 21 mm |