Learn More
OHAUS™ Halterklemme
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Modell:
Alle-Position
Drehgelenk
Jumbo
Normal
Regalgriff
Ultra-Klemme
Universal
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Specifications
Specifications
| Modell | Drehgelenk |
| Anschlusstypen | Variabler Verbindungswinkel |
| Typ | Halter |
| Material | Vernickelt |
| Beschreibung | Modell CLC-SWIVLZ |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 19 mm |