Learn More
OHAUS™ Halterklemme
Artikelnummer. 15772459 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Vernickelt
Modell:
Alle-Position
Drehgelenk
Jumbo
Normal
Regalgriff
Ultra-Klemme
Universal
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772459
Marke: OHAUS™ 30400045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Halteklammer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
  • Aluminium ist leicht und dennoch robust
  • Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modell Ultra-Klemme
Anschlusstypen Fester Verbindungswinkel von 90°
Typ Halter
Material Aluminium
Beschreibung Modell CLC-ULTRAA
Höhe (metrisch) 102,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Größe (metrisch) Griff 6 bis 24 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,00 in.
Breite (metrisch) 102,00 mm