Beschreibung
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | Universal |
| Typ | Halter |
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Modell CLC-UNSMBA |
| Größe | Universal |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 22 mm |