Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halteklammer für flexible Lichtleiter
Artikelnummer. 15703032 Alle ansehen Schott Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Flexible Lichtleiter
Lichtleiter und Ringlichter aus Glasfaser
Schott Fokussierlinse 158210 und Set 158200 für flexible Lichtleiter bis zu 5 mm Durchmesser
VisiLED Serie Dunkelfeld-Ringlicht
VisiLED Serie Ringlicht
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15703032 Flexible Lichtleiter 1 Einheit
15793022 Flexible Lichtleiter 1 Einheit
10074540 Lichtleiter und Ringlichter aus Glasfaser 1 Stück
15713032 Schott Fokussierlinse 158210 und Set 158200 für flexible Lichtleiter bis zu 5 mm Durchmesser 1 Einheit
15733042 VisiLED Serie Ringlicht 1 Einheit
15743042 VisiLED Serie Dunkelfeld-Ringlicht 1 Einheit
6 options
Artikelnummer. 15703032
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158335
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halteklammer um flexible Lichtleiter präzise zu positionnieren. Zur Verwendung mit dem Kniegelenk (158345) und dem Gussfuss (158340)
  • Halteclip zur Positionierung flexibler Lichtleiter bis Ø 5 mm oder zwischen Ø 8 mm und Ø 9
  • 1 M6-Klemme
Spezifikation
Typ Halterklemme
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.3 to 0.4 in.
Durchmesser (metrisch) 8 bis 9 mm
Abmessungen (L x B x H) 40 x 18 x 11 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereomikroskopie-Beleuchtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexible Lichtleiter
Enthält 1 M6-Bohrung
Erforderliches Zubehör Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340