Learn More
Benchmark Scientific™ Holder for Tubes, PCR Strips, or a PCR Plate
Artikelnummer. 17291626
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Roto-Therm Plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17291626
Marke: Benchmark Scientific™ R2020PCR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This tube holder for the Benchmark Roto-Therm Plus holds 96 x 0.2 mL tubes, 12 PCR strips, or one PCR plate.
  • Accommodates 96 x 0.2 mL tubes, 12 PCR strips, or 1 PCR plate
  • For use with Roto-Therm Plus Incubated Rotator
Spezifikation
Röhrchenkapazität 96 x 0.2 mL Tubes, 12 PCR Strips, or 1 PCR Plate
Zur Verwendung mit (Geräte) Roto-Therm Plus