Learn More
DWK Life Sciences Haltevorrichtung für Reaktionsgefässe, aus Chromnickelstahl
Artikelnummer. 10675401 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
DN 100
DN 150
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
10675401 DN 150 1 Stück
10665401 DN 100 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675401 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 290735701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 €
    1045.99 € / 1 Stück
    Sparen 294.01 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Haltevorrichtung wird an einem Stativgestänge befestigt und dient zur Aufhängung und Halterung von Reaktionsgefäßen innerhalb des Abzugs.
Reaktionsgefäße können auf unterschiedlicheste Art und Weise betrieben und temepriert werden. Um ein Verrücken der Reaktionsapparatur während der Versuchsdurchführung zu vermeiden, wird das Reatioknsgefäß idealerweise mittels einer Hängevorrichtung an ein Stativgestänge gehängt. Kühl- und Heizmedien sind so flexibel von unten an das Reaktionsgefäß anzuführen und wieder zu entfernen.
  • Zur festen Aufhängung des Deckels und des Reaktionsgefäßes an einem Stativgestänge
Spezifikation
Beschreibung DN 150
Material Chromnickelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halter für Deckel und Reaktionsgefäße; Montage
Anzahl pro Packung 1/Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar