Learn More
Thermo Scientific™ Hohlkathodenlampen für iCE™ 3000 Serie Atomabsorptionsspektrometer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Für maximale Flexibilität Ihres Thermo Scientific™ Atomabsorptionsspektrometers der Serie iCE™ 3000 ist eine sehr große Auswahl an vorcodierten und uncodierten Thermo Scientific™ Hohlkathodenlampen zur Handhabung Ihrer gewählten Elemente für die Analyse erhältlich. Ob Sie eine Kathodenlampe für ein bestimmtes Einzelelement oder für mehrere Elemente benötigen – es gibt eine Lampe für Ihre Anforderungen, codiert oder uncodiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Atomabsorptionsspektrometer der Serie iCE 3000 |
| Typ | Hohlkathodenlampen, datencodiert |
| Lampe | Zink, datencodiert |