Learn More
Holmium(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352538 50 g 50 Gramm
11342538 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014589.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-34-0
Summenformel C3Ho2O9
Molekulargewicht (g/mol) 509.89
MDL-Nummer MFCD00011497
InChI-Schlüssel FZKKGPOEHOOXQE-UHFFFAOYSA-H
Synonym holmium carbonate hydrate, holmium iii carbonate hydrate, acmc-20akrc, holmium carbonate-water 2/3/1, holmium iii carbonate hydrate, reacton
PubChem CID 57350480
IUPAC-Name Holmium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Ho+3].[Ho+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 509.88 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch