Learn More
Holmium(III)-oxid, beiges Pulver oder Klumpen, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824745
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11311009 10 g 10 Gramm
11301009 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11311009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011281.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-62-8
Summenformel Ho2O3
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
MDL-Nummer MFCD00011053
InChI-Schlüssel OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diholmium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) oxide
Schmelzpunkt 2360°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
Formelmasse 377.86