Learn More
Thermo Scientific™ Holmiumoxid-Flüssigfilter
Artikelnummer. 11823654 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Holmiumoxid in Perchlorsäure-Flüssigfilter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11823654 Holmiumoxid in Perchlorsäure-Flüssigfilter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Hinweis: Dieser Kalibrierstandard ist für die Verwendung für Geräte mit einer Spektralbandbreite von <3 nm qualifiziert.
Artikelnummer. 11823654 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 222226400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 €
    1235.67 € / 1 Stück
    Sparen 104.33 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweis: Dieser Kalibrierstandard ist für die Verwendung für Geräte mit einer Spektralbandbreite von <3 nm qualifiziert.
Der Thermo Scientific NIST™-rückführbare Holmiumoxid-Flüssigfilter überprüft die Wellenlängengenauigkeit von UV-Vis Spektrophotometern.
Der Holmiumoxid in Perchlorsäure-Flüssigfilter ist ein bevorzugter Kalibrierstandard zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit entsprechend der Richtlinien des internationalen Pharmakopöe.
  • Permanent versiegelt in einer Quarzküvette zur Verwendung im tiefen UV-Bereich
  • Zeigt scharfe, stabile Peaks im Bereich von 219 bis 650 nm — kann leicht mit den Wellenlängen der Peakmaxima korreliert werden Die für jeden Peak beobachteten Messwerte werden mit den erwarteten Werten im Zertifikat verglichen, das mit jedem Kalibrierstandard geliefert wird
  • Messungen, die nicht innerhalb des erwarteten Bereichs liegen, zeigen einen Leistungsfehler des Instruments an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung NIST/NPL Traceable
Beschreibung Wavelength Standard; Verification Standard
Typ Holmiumoxid in Perchlorsäure-Flüssigfilter