Learn More
Holmiumstücke, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350679 5 g 5 Gramm
11340679 1 g 1 Gramm
11330679 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000142.06
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In luftbeständiger Poly-Flasche verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-Name Holmium
SMILES [Ho]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium pieces
Menge 5 g
Verpackung Poly-Flasche
Form Stückchen
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.9%