Learn More
Holmium-Standard: Ho @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
Holmium-Standard: Ho @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Holmium |
| CAS | 7440-60-0 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Holmium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Ho |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ho |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ho |
| SMILES | [Ho] |
| Mehr anzeigen |