Learn More
Holomycin, TRC
Artikelnummer. 30397426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397426 25 mg
30400959 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH45849025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-04-0
Summenformel C7 H6 N2 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
Synonym N-(4,5-Dihydro-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide, 6-Acetamido-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one, 6-(Acetylamino)-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one
IUPAC-Name N-(5-oxo-4H-Dithiaolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=C2SSC=C2NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holomycin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O2S2/c1-3(10)8-5-6-4(2-12-13-6)9-7(5)11/h2H,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
Formelmasse 213.9871
Reinheit (%) >95%