missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Homatropine Methylbromide, LoGiCal

Artikelnummer. 30461237
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30461237 10 mg 10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30461237

Marke: LoGiCal LGCFOR0792.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Homatropine methylbromide
CAS 80-49-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Homatropine methylbromide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H24 N O3 . Br
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Homatropine Methylbromide, (1R,3r,5S)-3-[[(2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
InChI-Formel InChI=1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+,16-;/m1./s1
Lösungstyp Neat
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3
IUPAC-Name [(1S,5R)-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetate;bromide
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 370.28
Menge 10 mg
Formelmasse 369.094 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.