Learn More
Ihmann Regenstein™ HOMCOM Intelligenter Abfalleimer
Artikelnummer. 15815031
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
68 l
Abmessungen (L x B x H):
33 x 25 x 84 cm
40,5 x 29,5 x 78 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H)
15815031 50 l 33 x 25 x 84 cm
15813300 68 l 40,5 x 29,5 x 78 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815031 Lieferant Ihmann Regenstein™ Lieferanten-Nr. 851004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Edelstahl-Abfalleimer mit automatischer Öffnungsfunktion
  • Wasserfester Sensor.
  • Öffnet sich automatisch – ohne Berührung oder per Tastendruck
  • Erfordert 4 AA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
  • Deckel aus ABS, Eimer aus Edelstahl.
  • Sehr leicht und widerstandsfähig.
  • Quadratische Form aus Edelstahl, glatte Oberfläche, leicht zu reinigen, beständig und an jede Umgebung anpassbar.
  • Vollständig geschlossen: Isoliert alle Gerüche und ist ideal für die Küche, oder wenn Sie Haustiere haben, da keine Gerüche entweichen.
  • Hohe Kapazität
  • Reaktionszeit: 0,5 Sekunden
  • Erkennungsabstand: 20–35 cm.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 l
Beschreibung Umweltfreundlich
Abmessungen (L x B x H) 33 x 25 x 84 cm
Gewicht (metrisch) 4,3 kg
Material Edelstahl
Produkttyp Papierkorb mit automatischer Öffnung