Learn More
Homo-L-tyrosine Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30398790
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398790 100 mg 100 Milligramm
30402941 500 mg -
30399466 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH668000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141899-12-9
Summenformel C10H14BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 276.13
Synonym (alphaS)-Amino-4-hydroxybenzenebutanoic Acid Hydrobromide
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid;hydrobromide
SMILES Br.N[C@@H](CCc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homo-L-tyrosine Hydrobromide
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO3.BrH/c11-9(10(13)14)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7;/h1-2,4-5,9,12H,3,6,11H2,(H,13,14);1H/t9-;/m0./s1
Menge 100 mg
Formelmasse 275.0157
Versandbedingung Room Temperature