Learn More
Homoallylglycine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Homoallylglycine |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9) |
| Formelmasse | 129.079 |