missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edmund Bühler GmbH™ Homogenisiermesser

Artikelnummer. 10366741
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10366741

Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0002 985

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Edelstahl. Das Edmund Bühler GmbH™ Homogenisiermesser ist für die Verwendung mit einer Vielzahl von Probengefäßen geeignet.

  • Ermöglicht die mechanische Zerkleinerung von Proben, die mit dem Homogenisator HO4/A verwendet werden.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Spindel, Messer und Probengefäß müssen der Größe entsprechend angepasst sein.

Spezifikation

Produkttyp Edelstahlmesser 50mL
Kapazität (metrisch) 50 ml
Klingenmaterial Edelstahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt