Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Homogenisiermesser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht die mechanische Zerkleinerung von Proben, die mit dem Homogenisator HO4/A verwendet werden.
- Edelstahl-Ausführung
- Spindel, Messer und Probengefäß müssen der Größe entsprechend angepasst sein.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Edelstahlmesser 100mL |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Klingenmaterial | Edelstahl |