Learn More
Homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452398 25 g 25 Gramm
11462398 100 g 100 Gramm
11472398 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11452398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15751.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Homopiperazin wird verwendet, um 1,4-bis-(2-Thiazolyl)-1,4-Diazacycloheptan durch Reaktion mit 2-Bromo-Thiazol herzustellen. Es dient als Zwischenprodukt für Repaglinid und Fasudilhydrochlorid. Es wird auch bei der Herstellung von potenten H3-Rezeptor-Antagonisten verwendet, die zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen eingesetzt werden. Darüber hinaus wird es in nekrotisierenden Substanzen, in der Kosmetik, als Emulgator und in energetischen Materialien verwendet. Es wirkt als Korrosionsschutzmittel für Eisen. In der Pharmazie wird es als fiebersenkendes und blutzuckersenkendes Mittel, Adipositasmittel, Beruhigungsmittel, Antipsychotikum und Anti-Nervenmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-66-8
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00006933
InChI-Schlüssel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-Name 1,4-Diazepan
SMILES C1CNCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homopiperazine
Schmelzpunkt 38°C to 44°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Geruch Amine-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 102711
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 100.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Homopiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Homopiperazine