Learn More
Homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10550211 100 g Glasflasche 100 Gramm
10573484 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120851000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-66-8
MDL-Nummer MFCD00006933
InChI-Schlüssel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-Name 1,4-Diazepan
SMILES C1CNCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homopiperazine
Schmelzpunkt 42.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H12N2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Homopiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.