Learn More
Homopiperazin, TRC
Artikelnummer. 30408615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6014001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homopiperazine
CAS 505-66-8
Summenformel C5 H12 N2
Menge 1 g
Synonym Hexahydro-1H-1,4-diazepine, 1,4-Diazacycloheptane, Hexahydro-1,4-diazepine, Hexahydro-1H-1,4-diazepine, Homopiperazine, Perhydro-1,4-diazepine, Trimethyleneethylenediamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
SMILES C1CNCCNC1
IUPAC-Name 1,4-Diazepan
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.1