Learn More
Homovanillsäure, TRC
Artikelnummer. 17997804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17997804 5 g 5 Gramm
17939994 50 mg 50 Milligramm
17928104 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17997804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6695005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306-08-1
Summenformel C9 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Synonym Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Essigsäure
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homovanillic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 182.0579
Reinheit (%) >95%
Menge 5 g