Learn More
HONB, TRC
Artikelnummer. 30403531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403531 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH66955050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HONB
CAS 21715-90-2
Summenformel C9H9NO3
Menge 50 g
Synonym 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-hydroxy-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 3,5-Dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-4-ol, HONB, N-Hydroxy-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboximide, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, NSC 100740, NSC 12953
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6?,7?
SMILES ON1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
Formelmasse 179.0582