Learn More
Sperian™ Honeywell™ A700 Augen- und Gesichtsschutzbrille mit Hartbeschichtung
Artikelnummer. 12920345
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
klar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe unitSize
12920345 klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12920345 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 1015361
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuster Schutz zum günstigen Preis. Sperian™ Honeywell™ Die transparenten Hartbeschichtungs-Schutzbrillen der Serie A700 bieten eine stilvolle Passform für den täglichen Gebrauch.
  • Günstig und ökonomisch für jedes Unternehmen
  • Leichtes Design mit Sportbügeln und weichen Polstern an den Bügelspitzen
  • Geformter, für alle passender Nasensteg
  • Mit sicherer, umschließender Passform für einen ganztägigen Tragekomfort
  • 8-basige, abriebbeständige Gläser aus Polycarbonat
  • Mit einem verzerrungsfreien, 180°-Sichtfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Augen- und Gesichtsschutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s), gut geeignet für Innenanwendungen wie die Leichtindustrie
Rahmenfarbe klar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat