Learn More
Sperian™ Honeywell™ A700 Serie Klare Antibeschlag-Schutzbrille
Artikelnummer. 12910345
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung
12910345 Beschlagfrei
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12910345 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 1015360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.44 €
    3.76 € / 1 Stück
    Sparen 66.68 €
    94% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuster Schutz zum günstigen Preis. Die Sperian™ Honeywell™ transparente Schutzbrille mit Antifog-Beschichtung der Serie 700 bietet eine stilvolle Passform für die tägliche Anwendung.
  • Minimiert das Beschlagen der Gläser unter extremen Bedingungen.
  • Die kostengünstige und wirtschaftliche Lösung für Ihr Unternehmen
  • Leichtes Design mit Sportbügeln und weichen Bügelpolstern
  • Gegossene Universal-Nasenbrücke
  • Sichere, umlaufende Passform für Tragekomfort rund um die Uhr
  • Abriebfeste Gläser aus 8-basigem Polycarbonat
  • Bietet ein 180 ° verzerrungsfreies Sichtfeld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe klar
Anzahl pro Packung 10/Packung
Lens Material Polycarbonat