Learn More
Honeywell™ A800 Augen- und Gesichtsschutzbrille mit Hartbeschichtung, transparent
Artikelnummer. 12990345
Click to view available options
:
Graue Rahmen
Artikelnummer. 12990345
Marke: Honeywell Safety Products 1015370
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Angenehmer und kostengünstiger Augenschutz. Sperian™ Honeywell™ Schutzbrillen mit Hartbeschichtung der Serie A800 sind langlebig und kratzfest.
  • Schlankes Profil bietet eine ideale Passform für Anwender mit kleineren Gesichtern
  • Sportliches Styling bietet modisches Chic
  • 9 abriebfeste Linsen aus Polycarbonat
  • Bietet verzerrungsfreies Sichtfeld von 180°
  • Bügel haben einen weichen, gepolsterten Einsatz mit extra Flexibilität
  • Weiches Nasenstück passt sich an verschiedene Nasenstegformen an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI Z87.1-2003 Normen
Linsenbeschichtung Hartbeschichtung
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Augen- und Gesichtsschutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s), gut geeignet für Innenanwendungen wie Strom, Leicht- und Schwerindustrie, Biotech, Labors, Reinräume, Schiffsbau und Automobilbau
Rahmenfarbe Grau
Anzahl pro Packung 10/Packung
Lens Material Polycarbonat