Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlertClip Extreme Eingasdetektoren
Artikelnummer. p-4506890
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Sauerstoff
Schwefelwasserstoff
Messbereich:
0 bis 100 ppm
0 bis 30%
Gewährleistung:
2 Jahre
Akkulaufzeit:
2 Jahre
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11905684
Marke: Honeywell Analytics™ GA24XTH510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Langlebig, zuverlässig, genau, einfach zu bedienen
Durch ihre einfache Handhabung und den geringen Schulungsaufwand sind diese Gaswarngeräte preiswert und durch ihr kompaktes, leichtes Design vielseitig und komfortabel einsetzbar.
  • Vollfunktions-Selbsttest von Sensor, Batteriezustand, Stromkreisintegrität und akustischen/visuellen Alarmen
  • Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten und interner Vibrationsalarm für Umgebungen mit hohem Geräuschpegel.
  • Das große zuverlässige LCD-Display zeigt die Restnutzungsdauer in Monaten, Tagen und Stunden an
  • Wasserdicht
SO2
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
  • Messbereich: 0 bis 100 ppm
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): 5/10 ppm
  • Garantie: Nur Zweijahresdetektor
O2
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
  • Messbereich: 0 bis 30,0 Vol.-%
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): 19,5/23,5 %
  • Kalibrierung erforderlich
  • Garantie: Nur Zweijahresdetektor
CO
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
  • Messbereich: 0 bis 300ppm
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): 35/200 ppm
  • Zwei- und Dreijahresdetektoren erhältlich
H2S
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): Wählbar bis 5/10 ppm oder 10/15 ppm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C (-40 °F bis +122 °F)
  • Zwei- und Dreijahresdetektoren erhältlich
  • Messbereich: 0 bis 100 ppm
Anwendungen:
Zur Erkennung von H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX: CE III 1 G Ex ia IIC T4, CE: Europäische Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Ex-ia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Garantie
Zwei- oder dreijährige Garantie ab Aktivierung (bei Normalbetrieb plus ein Jahr Haltbarkeit)
Spezifikation
Alarmtypen Optisch, vibrierend, akustisch (95 dB)
Akkulaufzeit 2 Jahre
Zertifizierung/Konformität ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: EU-Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Tiefe (angloamerikanisch) 1.1 in.
Tiefe (metrisch) 2.79 cm
Gemessene Komponenten Schwefelwasserstoff
Displaytyp LCD
Höhe (angloamerikanisch) 3,2 in.
Höhe (metrisch) 8.12 cm
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 95%
IP-Schutzart IP66/67
Länge (metrisch) 5.08 cm
Messbereich 0 bis 100 ppm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 40 ° bis + 50 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 2,7 oz.
Gewicht (metrisch) 76 g
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5.08 cm