Learn More
Sperian™ Honeywell™ Augen- und Gesichtsschutzbrille mit doppelter Sichtscheibe
Artikelnummer. 12662713
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Kobaltblau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12662713
Marke: Sperian™ 1002267
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für herausragenden Komfort und genaue Passform. Sperian™ Honeywell™ HI-STYLE™ 6000 Schutzbrillen mit transparenten Gläsern sind leicht und mit einem geformten kobaltblauen Kunststoffrahmen versehen.
  • Mit Antikratz-Beschichtung
  • Integrierter Bügeldraht ermöglicht Anpassung des Seitenarms
  • Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC 0035, EC 0086
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Augen- und Gesichtsschutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s) Mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen
Rahmenfarbe Kobaltblau
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polyamid