Learn More
Sperian™ Honeywell™ Rahmen Augen- und Gesichtsschutzbrille
Artikelnummer. 12970405
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Hartbeschichtung
Unbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Packungsgröße
12970405 Hartbeschichtung 1 Stück
11847221 Hartbeschichtung 10 Stück
11857221 Unbeschichtet 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12970405 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 1002221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.25 €
    8.68 € / 1 Stück
    Sparen 3.57 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet ein hohes Maß an Komfort und Unterstützung. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Die Schutzbrille mit klaren Gläsern passt bequem über Korrektionsbrillen.
  • Praktisch und langlebig
  • Mattierte Seitenwände und Gesichtsschutzabschnitte reduzieren Blendung und Reflexionen
  • Geschwungene Bügel und erhöhter Nasensteg bieten präzise Passform
  • Lieferbar mit und ohne Hartglasbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/2000, EN 166 1F
Linsenbeschichtung Hartbeschichtung
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Augen- und Gesichtsschutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überbrille, zur allgemeinen Verwendung und als Stoßschutz (45 m/s), mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen
Rahmenfarbe Durchsichtig
Anzahl pro Packung 10/Packung
Lens Material Polycarbonat